Kluczowe dokumenty
401420
Calcium perchlorate tetrahydrate
99%
About This Item
Wzór liniowy:
Ca(ClO4)2·4H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
311.04
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
crystalline
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
ciąg SMILES
O.O.O.O.[Ca++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/Ca.2ClHO4.4H2O/c;2*2-1(3,4)5;;;;/h;2*(H,2,3,4,5);4*1H2/q+2;;;;;;/p-2
Klucz InChI
YGFQNBSXMKXDTH-UHFFFAOYSA-L
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Yuanyuan He et al.
Astrobiology, 21(3), 279-297 (2020-12-12)
The Mars Organic Molecule Analyzer (MOMA) and Sample Analysis at Mars (SAM) instruments onboard the Exomars 2022 and Mars Science Laboratory rovers, respectively, are capable of organic matter detection and differentiating potentially biogenic from abiotic organics in martian samples. To
Pawel Peter Bawol et al.
ChemSusChem, 14(1), 428-440 (2020-09-01)
In this study the fundamental understanding of the underlying reactions of a possible Ca-O2 battery using a DMSO-based electrolyte was strengthened. Employing the rotating ring disc electrode, a transition from a mixed process of O2 - and O2 2- formation