Merck
241733
Sigma-Aldrich
Barium perchlorate
97%
Synonim(y):
Barium diperchlorate, Perchloric acid barium salt
About This Item
Wzór liniowy:
Ba(ClO4)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
336.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
mp
505 °C (lit.)
gęstość
3.2 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ba++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/Ba.2ClHO4/c;2*2-1(3,4)5/h;2*(H,2,3,4,5)/q+2;;/p-2
Klucz InChI
OOULUYZFLXDWDQ-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Effective desiccant
Investigations of:
  • Effects on cationic Gemini surfactant monolayers
Catalyst for:
  • Barium cation-templated synthesis and cation induced molecular pirouetting
  • Olefin dioxygenation
Used for:
  • Cation-induced molecular motion of spring-like [2]catenanes
  • Complexation of tweezer molecule with barium ion
  • Preparation of Schiff base macrocyclic barium complexes and studies of antibacterial activity
Reactant for oxidation of bis(amine)
Piktogramy
Flame over circleExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 1
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
69.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
21 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
J C Gallucci et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 44 ( Pt 11), 1873-1876 (1988-11-15)
Ba(ClO4)2.3H2O, Mr = 390.28, hexagonal, P63/m, a = 7.277 (2), c = 9.656 (1) A, V = 442.9 (1) A3, Z = 2, F(000) = 368, D chi = 2.93 g cm3, lambda(Mo K alpha) = 0.71069 A, T =