Merck
244554
Sigma-Aldrich
Barium chlorate monohydrate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
Ba(ClO3)2·H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
322.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
mp
414 °C (lit.)
gęstość
3.18 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.[Ba++].[O-]Cl(=O)=O.[O-]Cl(=O)=O
InChI
1S/Ba.2ClHO3.H2O/c;2*2-1(3)4;/h;2*(H,2,3,4);1H2/q+2;;;/p-2
Klucz InChI
CIADYQPMTWAHHH-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Inne uwagi
Hydration may vary slightly
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Ox. Sol. 1
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)