Merck
574023
Sigma-Aldrich
Cesium perchlorate
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Perchloric acid cesium salt
About This Item
Wzór liniowy:
CsClO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.36
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
mp
250 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[Cs+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Cs/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
Klucz InChI
WKDKOOITVYKILI-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Investigations of ionic conductivity in orientationally disordered phases
Used for:
  • Long-duration optical transmission of information with infofuses
  • Modifier of polymer electrolyte/luminescent conjugated polymer mixed ionic-electronic conductors
  • Studies involving pH-dependent mass and volume changes of polypyrrole / poly(styrene sulfonate)
  • Cationic effects in polymer light-emitting electrochemical cells
Reactant for investigating metal salt effects on morphology of silica nanomaterials prepared by polymerization on hydrogels
Piktogramy
Flame over circle
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Ox. Sol. 2
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)