Kluczowe dokumenty
431567
Lithium perchlorate
99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Perchloric acid, lithium salt
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
granular
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zanieczyszczenia
≤0.005% insolubles
<100 ppm total metallic impurities
pH
6.0-7.5
mp
236 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: 106.4 g/L at 20 °C
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Li/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
Klucz InChI
MHCFAGZWMAWTNR-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
- As a precursor to prepare solid polymer electrolytes for rechargeable Li-ion batteries.
- As an oxidizer to prepare polymer-based solid propellants.
- To fabricate cobalt sulfide (CoS)-based counter electrode for dye-sensitized solar cells(DSSC).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?