Merck
729485
Sigma-Aldrich
Lithium-6Li perchlorate
95 atom % 6Li
About This Item
Wzór liniowy:
6LiClO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
105.47
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
95 atom % 6Li
Formularz
crystals
mp
236 °C (lit.)
przesunięcie masy
M-2
ciąg SMILES
[6Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Li/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1/i;1-1
Klucz InChI
MHCFAGZWMAWTNR-HCMAANCNSA-M
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)