Merck
701734
Sigma-Aldrich
Bromobenzene-d5
reagent grade, ≥99 atom % D, ≥99% (CP)
Synonim(y):
Pentadeuterobromobenzene
About This Item
Wzór liniowy:
C6D5Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.04
Beilstein:
1866602
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
reagent grade
czystość izotopowa
≥99 atom % D
Próba
≥99% (CP)
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5585 (lit.)
tw
156 °C
53 °C/23 mmHg (lit.)
gęstość
1.538 g/mL at 25 °C
1.539 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(Br)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H5Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
Klucz InChI
QARVLSVVCXYDNA-RALIUCGRSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Calixarenes. 5. Dynamic NMR characteristics of p-tert-butylcalix [4]-arene and p-tert-butylcalix [8] arene.
Gutsche CD and Bauer LJ.
Tetrahedron Letters, 22(48), 4763-4766 (1981)
Optical constants, and vibrational assignment of liquid bromobenzene-d5 between 4000 and 400cm-1 at 25? C.
Keefe CD and Donovan LA.
Journal of Molecular Structure, 597(1), 259-268 (2001)