Merck
704962
Sigma-Aldrich
4-Iodonitrobenzene-13C6
99 atom % 13C
Synonim(y):
1-Iodo-4-nitrobenzene-13C6
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C6H4INO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.96
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Formularz
solid
mp
171-173 °C
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)[13c]1[13cH][13cH][13c](I)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H4INO2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Klucz InChI
SCCCFNJTCDSLCY-IDEBNGHGSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)