Key Documents
900599
(4-(Aminomethyl)phenyl)(4-(prop-2-yn-1-yloxy)phenyl)methanone
95%
Synonim(y):
Amino benzophenone alkyne, Probe building block
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
Postać
solid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.