Merck
900750
Sigma-Aldrich
(4-(2-(2-(2-Aminoethoxy)ethoxy)ethoxy)phenyl)(4-(prop-2-yn-1-yloxy)phenyl)methanone HCl salt
≥95%
Synonim(y):
Amino (PEG)3 benzophenone alkyne HCl salt, Probe building block
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H25NO5 · HCl
Masa cząsteczkowa:
419.90
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95%
Postać
powder
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H]Cl.O=C(C1=CC=C(OCC#C)C=C1)C2=CC=C(OCCOCCOCCN)C=C2
Zastosowanie
(4-(2-(2-(2-Aminoethoxy)ethoxy)ethoxy)phenyl)(4-(prop-2-yn-1-yloxy)phenyl)methanone HCl salt is used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains a light-activated benzophenone, alkyne tag, and amine synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its PEGylated amine linker, this building block allows for UV light-induced covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.