Merck
900860
Sigma-Aldrich
3-Amino-5-ethynylbenzenesulfonyl fluoride
≥95%
Synonim(y):
Amino sulfonyl fluoride alkyne, Probe building block
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6FNO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.20
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Próba
≥95%
Postać
powder or crystals
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
NC1=CC(S(=O)(F)=O)=CC(C#C)=C1
Zastosowanie
3-Amino-5-ethynylbenzenesulfonyl fluoride is used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains an aryl sulfonyl fluoride group, alkyne tag, and amine synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its amine linker, this building block allows for SuFEx-enabled, context-specific covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.