Merck
ALD00172
Sigma-Aldrich
1,3-Benzenedisulfonyl fluoride
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4F2O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.22
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Postać
solid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
mp
37-42 °C
ciąg SMILES
FS(C1=CC(S(F)(=O)=O)=CC=C1)(=O)=O
InChI
1S/C6H4F2O4S2/c7-13(9,10)5-2-1-3-6(4-5)14(8,11)12/h1-4H
Klucz InChI
VCINFPPPNNZOAD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
We współpracy z K. Barrym Sharplessem i współpracownikami oferujemy szereg odczynników fluorku sulfonylu, które ulegają reakcji "Click II".
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, Sigma-Aldrich now offers a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.