Próba
98%
Postać
solid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
tw
112 °C/16 mmHg (lit.)
mp
41-42 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)S(F)(=O)=O
InChI
1S/C7H7FO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3
Klucz InChI
IZZYABADQVQHLC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
222.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
106 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges