Merck
ALD00178
Sigma-Aldrich
2-Fluorobenzenesulfonyl fluoride
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4F2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
współczynnik refrakcji
n/D 1.476
gęstość
1.421 at 25 °C
ciąg SMILES
FC1=CC=CC=C1S(=O)(F)=O
InChI
1S/C6H4F2O2S/c7-5-3-1-2-4-6(5)11(8,9)10/h1-4H
Klucz InChI
ODVXTZVBPYPQLJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Motyw fluorku sulfonylu może być wykorzystany jako łącznik do łączenia małych cząsteczek z białkami lub kwasami nukleinowymi. To nowe podejście do chemii typu "click" z wykorzystaniem siarczanów jest komplementarnym podejściem do stosowania amidów i grup fosforanowych jako łączników.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
224.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
106.67 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ALD00178-10G4061833333778
ALD00178-1G4061826106112