ciśnienie pary
0.04 mmHg ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.551 (lit.)
bp
251-252 °C (lit.)
mp
13-15 °C (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: soluble
cold water: insoluble
diethyl ether: soluble
gęstość
1.384 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5ClO2S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Klucz InChI
CSKNSYBAZOQPLR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
260.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
127 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?