Merck
ALD00038
Sigma-Aldrich
3-(Fluorosulfonyl)benzoic acid
95% (HPLC)
Synonim(y):
3-(Fluorosulfonyl)benzoic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5FO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95% (HPLC)
Postać
solid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
mp
147-153 °C
ciąg SMILES
O=S(C1=CC(C(O)=O)=CC=C1)(F)=O
InChI
1S/C7H5FO4S/c8-13(11,12)6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
Klucz InChI
VWYMBWGOJRULOV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, Sigma-Aldrich now offers a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.
We współpracy z K. Barrym Sharplessem i współpracownikami oferujemy szereg odczynników fluorku sulfonylu, które ulegają reakcji "Click II".