Merck
136387
Sigma-Aldrich
4-(Fluorosulfonyl)benzoyl chloride
technical grade, 90%
Synonim(y):
chlorek p-(fluorosulfonylo)benzoilu
About This Item
Wzór liniowy:
FSO2C6H4COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.62
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Próba
90%
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
bp
96-97 °C/0.7 mmHg (lit.)
mp
46-48 °C (lit.)
grupa funkcyjna
acyl chloride
ciąg SMILES
FS(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H4ClFO3S/c8-7(10)5-1-3-6(4-2-5)13(9,11)12/h1-4H
Klucz InChI
JMTAYFNTRRLWQG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Chlorek 4-(fluorosulfonylo)benzoilu został użyty jako odczynnik w syntezie nieodwracalnego antagonisty adenozynyA1, 8-cyklopentylo-3-N-[3-((3-(4-fluorosulfonylo)benzoilo)-oksy)-propylo]-1-N-propylo-ksantyny.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
J E van Muijlwijk-Koezen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 11(6), 815-818 (2001-03-30)
A new preparative synthetic route for the irreversible adenosine A1 antagonist 8-cyclopentyl-3-N-[3-((3-(4-fluorosulphonyl)benzoyl)-oxy)-propyl]-1-N-propyl-xanthine (FSCPX, 1) is described. The availability of ample amounts of the irreversible antagonist FSCPX allowed us to use FSCPX as a research tool for adenosine A1 receptors in