Merck
ALD00364
Sigma-Aldrich
4-(2-Bromoacetyl)benzenesulfonyl fluoride
95% (GC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6BrFO3S
Masa cząsteczkowa:
281.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95% (GC)
Formularz
crystals
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
mp
104-110 °C
gęstość
1.705 g/cm3 at 20 °C
ciąg SMILES
FS(C1=CC=C(C(CBr)=O)C=C1)(=O)=O
InChI
1S/C8H6BrFO3S/c9-5-8(11)6-1-3-7(4-2-6)14(10,12)13/h1-4H,5H2
Klucz InChI
RWHNIEOAPNZZGI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Motyw fluorku sulfonylu może być wykorzystany jako łącznik do łączenia małych cząsteczek z białkami lub kwasami nukleinowymi. To nowe podejście do chemii typu "click" z wykorzystaniem siarczanów jest komplementarnym podejściem do stosowania amidów i grup fosforanowych jako łączników.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)