ZRB1888
Anti-Histone H3-Lys9me3 Antibody, clone 4J8 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Histon H31t;H3/t;H3/g;H3-Lys9 3me, H3K9me3
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4J8, recombinant monoclonal
opis
4J8 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 15.51 kDa
observed mol wt ~16 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
trimethylation (Lys9)
informacje o genach
human ... HIST3H3(8290)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Oceniane metodą Western Blotting w ekstrakcie kwasu z komórek HeLa.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło Histone H3-Lys9me3 w ekstrakcie kwasu komórkowego HeLa.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło Histone H3-Lys9me3 w lizatach komórek Balb3T3/A31 i RAT2.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała peptyd Tri-Methyl-Histone H3-Lys9 z KD wynoszącym 1,9 x 10-6 w teście wiązania powinowactwa.
Test inhibicji peptydowej: Wykrywaniu pasma docelowego w ekstrakcie kwasu komórkowego HeLa zapobiegało wstępne blokowanie reprezentatywnej partii peptydem Histone H3-Lys9me3, ale nie niemetylowanym Histone H3-Lys9
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło Histone H3-Lys9me3 w wycinkach ludzkiej tkanki okrężnicy.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)