Z146501
Ace Rotary-evaporator/freeze-drying flask
capacity 250 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Lid
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 7030-04
metody
cryopreservation: suitable
pojemność
250 mL
Opis ogólny
Kołnierz z dwoma szlifowanymi płaskimi powierzchniami naprzeciwko siebie umożliwia przejście nylonowych elementów ustalających na głowicy adaptera. O-ring w rowkach głowicy i kolby zapewnia próżniowe uszczelnienie po obróceniu głowicy o 90° w dowolnym kierunku. Nie wymaga smaru, sprężyn ani zacisków. Głowice adaptera i o-ringi sprzedawane oddzielnie.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)