About This Item
Wzór liniowy:
ClSO2C6H4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.63
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
solid
mp
233-235 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H5ClO4S/c8-13(11,12)6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
Klucz InChI
PTCSSXYPZOFISK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-(Chlorosulfonyl)benzoic acid was used in the preparation of polymer bound transfer hydrogenation catalyst and 4-(carboxymethyl-sulfamoyl)-benzoyladenosine. It was also used as a reagent in the sulfonation of γ-cyclodextrin.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Nguyen-Hai Nam et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 12(22), 5753-5766 (2004-10-23)
A number of Src SH2 domain inhibitors enhance the kinase catalytic activity by switching the closed inactive to the open active conformation. ATP-phosphopeptide conjugates were designed and synthesized as Src tyrosine kinase inhibitors based on a tetrapeptide sequence pTyr-Glu-Glu-Ile (pYEEI)
Mono-6-(O-2, 4, 6-triisopropylbenzenesulfonyl)-?-cyclodextrin, a novel intermediate for the synthesis of mono-functionalised ?-cyclodextrins.
Palin R, et al.
Tetrahedron Letters, 42(50), 8897-8899 (2001)
Synthesis and evaluation of a chiral heterogeneous transfer hydrogenation catalyst.
Bayston DJ, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 9(12), 2015-2018 (1998)