Merck
441759
Sigma-Aldrich
3-(Chlorosulfonyl)benzoic acid
95%
About This Item
Wzór liniowy:
ClSO2C6H4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.63
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
mp
128-130 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)c1cccc(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H5ClO4S/c8-13(11,12)6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
Klucz InChI
LMRKXSDOAFUINK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-(Chlorosulfonyl)benzoic acid is a sulfonyl halide. It participates in the synthesis of novel anthranilic acid class of PPARδ (Peroxisome proliferator-activated receptor δ) partial agonists.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Barry G Shearer et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(18), 5018-5022 (2008-08-30)
Anthranilic acid GW9371 was identified as a novel class of PPARdelta partial agonist through high-throughput screening. The design and synthesis of SAR analogues is described. GSK1115 and GSK7227 show potent partial agonism of the PPARdelta target genes CPT1a and PDK4