Merck
225827
Sigma-Aldrich
N,N′-Disuccinimidyl carbonate
≥95%, for peptide synthesis
Synonim(y):
N-Succinimidyl carbonate, DSC, Di(N-succinimidyl) carbonate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8N2O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.17
Beilstein:
1499137
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Nazwa produktu
N,N′-Disuccinimidyl carbonate, ≥95%
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
reaction type: Carbonylations
mp
190 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
imide
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1CCC(=O)N1OC(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C9H8N2O7/c12-5-1-2-6(13)10(5)17-9(16)18-11-7(14)3-4-8(11)15/h1-4H2
Klucz InChI
PFYXSUNOLOJMDX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
N,N′-Disuccinimidyl carbonate is used for the HPLC determination of amino compounds.
Zastosowanie
N,N′-Disuccinimidyl carbonate may be used:
  • As an activating reagent for the reactive patterning of polymer brushes to couple primary amines via post-functionalization.
  • As an alkoxycarbonylating reagent for a variety of primary and sterically hindered secondary alcohols, which further allows the synthesis of different structurally diverse carbamates.
  • As a coupling agent for the synthesis of thiophospholipids, commonly used for anchoring biomembranes to gold surfaces.
It can also be used to prepare a heterobifunctional, cleavable linker-SVEC-(succinimide vinylsufonylethyl carbonate)-for thiol modified-DNA.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tetrahedron Letters, 33, 2781-2781 (1992)
N,N?-Disuccinimidyl carbonate as a coupling agent in the synthesis of thiophospholipids used for anchoring biomembranes to gold surfaces
Boden N, et al.
Tetrahedron, 54(38), 11537-11548 (1998)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1308-1308 (1992)
N, N?-Disuccinimidyl Carbonate: A Useful Reagent for Alkoxycarbonylation of Amines
Ghosh KA, et al.
Tetrahedron Letters, 33(20), 2781-2781 (1992)
Reactive patterning via post-functionalization of polymer brushes utilizing disuccinimidyl carbonate activation to couple primary amines
Diamanti S, et al.
Polymer, 49(17), 3770-3779 (2008)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
S250716-1EA
225827-1G4061838779854
225827-25G4061838779861
225827-5G4061838779878