Kluczowe dokumenty
124230
tert-Butyl bromoacetate
98%
Synonim(y):
2-bromooctan tert-butylu, Bromooctan t-butylu, Ester tert-butylowy kwasu bromooctowego
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.445 (lit.)
bp
50 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
1.321 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ester
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)CBr
InChI
1S/C6H11BrO2/c1-6(2,3)9-5(8)4-7/h4H2,1-3H3
Klucz InChI
BNWCETAHAJSBFG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- nitrilotriacetic acid end-functionalized polystyrene by atom transfer radical polymerization
- building block for substituted t-butyl acetates
- dihydropyranyl prelinker which is useful in polymer-assisted deprotection of oligosacchararides
- collagenase inhibitor (S,S,R)-(-)-actinonin It is the starting reagent for the synthesis of N-Oxalylglycine derivatives.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
120.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
49 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)