Kluczowe dokumenty
135194
Bromocyclohexane
98%
Synonim(y):
Cyclohexyl bromide
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.495 (lit.)
bp
166-167 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: insoluble
alcohol: soluble
gęstość
1.324 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
BrC1CCCCC1
InChI
1S/C6H11Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2
Klucz InChI
AQNQQHJNRPDOQV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
145.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
63 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
840435P-200MG | 4061835228850 |
840435P-25MG | 4061835228867 |
135194-100ML | |
135194-250ML | |
135194-5G | 4061838345912 |
135194-5ML | |
135194-100G | 4061838345899 |
135194-1KG | 4061838345905 |
135194-1L | |
135194-500G | 4061838730558 |