Kluczowe dokumenty
C105058
Chlorocyclohexane
99%
Synonim(y):
Cyclohexyl chloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.60
Beilstein:
1900796
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.462 (lit.)
bp
142 °C (lit.)
mp
−44 °C (lit.)
gęstość
1 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClC1CCCCC1
InChI
1S/C6H11Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2
Klucz InChI
UNFUYWDGSFDHCW-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
93.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
34 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Octavio Perez-Garcia et al.
Environmental science & technology, 51(23), 13678-13688 (2017-10-31)
Metabolomics provides insights into the actual physiology of cells rather than their mere "potential", as provided by genomic and transcriptomic analysis. We investigate the modulation of nitrous oxide (N
Henriëtte E Bakker et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 33(4), 881-890 (2017-01-04)
The electrophoretic mobility and the zeta potential (ζ) of fluorescently labeled colloidal silica rods, with an aspect ratio of 3.8 and 6.1, were determined with microelectrophoresis measurements using confocal microscopy. In the case where the colloidal particles all move at
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
C105058-100G | 4061837077173 |
C105058-500G | |
C105058-5G |