About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H15Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.68
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
mp
165-166 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
ClC12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C10H15Cl/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10/h7-9H,1-6H2/t7-,8+,9-,10-
Klucz InChI
OZNXTQSXSHODFR-CHIWXEEVSA-N
Opis ogólny
Podczas fotoindukowanej reakcji podstawienia z przeniesieniem elektronu pomiędzy 1-chloroadamantanem i układem tert-butyloaminy w szkle węglowodorowym wygenerowano niezwykły zwitterionowy diradyczny kompleks pośredni.
Zastosowanie
1-Chloroadamantan został wykorzystany jako prekursor do syntezy pochodnych perfluoroadmantanu poprzez bezpośrednie fluorowanie w aerozolu.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Xue Li et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 106(1), 395-401 (2016-11-07)
Supramolecular cyclodextrin-based nanoparticles (CD-NPs) mediated by host-guest interactions have gained increased popularity because of their "green" and simple preparation procedure, as well as their versatility in terms of inclusion of active molecules. Herein, we showed that original CD-NPs of around
John B Miller et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(40), 12742-12743 (2004-10-08)
An unusual zwitterionic diradical intermediate complex R*...X-...HR'B*+ is generated during the photoinduced electron-transfer substitution reaction between alkyl halides (RX) and Lewis bases (HR'B). This reaction intermediate was observed for the 1-chloroadamantane and tert-butylamine system in a hydrocarbon glass at 25
Aerosol fluorination of 1-chloroadamantane, 2-chloroadamantane, and methyl 1-adamantylacetate: a novel synthetic approach to 1-and 2-substituted hydryl-, methyl-, and (difluoromethyl-F-adamantanes.
Adcock JL, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 57(17), 4749-4752 (1992)