Merck
245798
Sigma-Aldrich
2-Iodo-2-methylpropane
contains copper as stabilizer, 95%
Synonim(y):
tert-Butyl iodide
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.02
Beilstein:
505950
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
liquid
zawiera
copper as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.491 (lit.)
bp
99-100 °C (lit.)
mp
−38 °C (lit.)
gęstość
1.544 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
alkyl halide
iodo
ciąg SMILES
CC(C)(C)I
InChI
1S/C4H9I/c1-4(2,3)5/h1-3H3
Klucz InChI
ANGGPYSFTXVERY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Iodo-2-methylpropane was degraded by reductive dehalogenation with nickel-aluminum alloy in potassium hydroxide solution.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Michael H Abraham et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 23(5), 3311-3320 (2021-02-03)
We have obtained properties (or descriptors) of the transition states in the solvolysis of tert-butyl chloride, bromide and iodide. We show that all three transition states, in both protic and in aprotic solvents, are highly dipolar and are strong hydrogen
G Lunn et al.
American Industrial Hygiene Association journal, 52(6), 252-257 (1991-06-01)
Two techniques were investigated for degrading a number of halogenated compounds of commercial and research importance. Reductive dehalogenation with nickel-aluminum alloy in potassium hydroxide solution was used to degrade iodomethane, chloroacetic acid, trichloroacetic acid, 2-chloroethanol, 2-bromoethanol, 2-chloroethylamine, 2-bromoethylamine, 1-bromobutane, 1-iodobutane