Merck
244325
Sigma-Aldrich
2-Iodobutane
≥98%, contains copper as stabilizer
Synonim(y):
sec-Butyl iodide
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CHICH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.02
Beilstein:
1718777
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98%
Formularz
liquid
zawiera
copper as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.499 (lit.)
bp
119-120 °C (lit.)
mp
−104 °C (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
gęstość
1.598 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
alkyl halide
iodo
ciąg SMILES
CCC(C)I
InChI
1S/C4H9I/c1-3-4(2)5/h4H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
IQRUSQUYPCHEKN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
2-jodobutan został zdegradowany przez redukcyjną dehalogenację stopem niklowo-aluminiowym w roztworze wodorotlenku potasu. Zbadano szybkość uwalniania 2-jodobutanu, lotnego jodku organicznego.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
75.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
24 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Frank Keppler et al.
Chemosphere, 52(2), 477-483 (2003-05-10)
Volatile iodinated organic compounds play an important role in the tropospheric photochemical system, but the current knowledge of the known sources and sinks of these alkyl iodides is still incomplete. This paper describes a new source of alkyl iodides from
Ying Wang et al.
Nature communications, 10(1), 5395-5395 (2019-12-05)
Synthesis of higher carboxylic acids using CO2 and H2 is of great importance, because CO2 is an attractive renewable C1 resource and H2 is a cheap and clean reductant. Herein we report a route to produce higher carboxylic acids via
G Lunn et al.
American Industrial Hygiene Association journal, 52(6), 252-257 (1991-06-01)
Two techniques were investigated for degrading a number of halogenated compounds of commercial and research importance. Reductive dehalogenation with nickel-aluminum alloy in potassium hydroxide solution was used to degrade iodomethane, chloroacetic acid, trichloroacetic acid, 2-chloroethanol, 2-bromoethanol, 2-chloroethylamine, 2-bromoethylamine, 1-bromobutane, 1-iodobutane
Global Trade Item Number
SKUGTIN
244325-500G
244325-100G4061825751795
244325-5G4061825751801