Kluczowe dokumenty
8.04786
Sigma-Aldrich
1-Iodobutan
for synthesis
Synonim(y):
1-Iodobutane, Butyl iodide
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Numer indeksu EC:
208-824-4
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
18.5 hPa ( 25 °C)
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (GC)
Formularz
liquid
bp
130 °C/1013 hPa
mp
-103 °C
temp. przejścia
flash point 33 °C
gęstość
1.62 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
ICCCC
InChI
1S/C4H9I/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
Klucz InChI
KMGBZBJJOKUPIA-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.613 - 1.617
Identity (IR): passes test
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
91.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
33 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1