Merck
241946
Sigma-Aldrich
1-Iodopentane
98%
Synonim(y):
n-Amyl iodide, Pentyl iodide
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.05
Beilstein:
1730982
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
zawiera
copper as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.495 (lit.)
bp
154-155 °C (lit.)
gęstość
1.517 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
alkyl halide
iodo
ciąg SMILES
CCCCCI
InChI
1S/C5H11I/c1-2-3-4-5-6/h2-5H2,1H3
Klucz InChI
BLXSFCHWMBESKV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1-Iodopentane (pentyl iodide) was used in the preparation of 1-pentyl radical by shock heating process.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
109.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
43 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Iftikhar A Awan et al.
The journal of physical chemistry. A, 116(11), 2895-2910 (2012-02-24)
The decomposition and intramolecular H-transfer isomerization reactions of the 1-pentyl radical have been studied at temperatures of 880 to 1055 K and pressures of 80 to 680 kPa using the single pulse shock tube technique and additionally investigated with quantum