Merck
177857
Sigma-Aldrich
1-Iodoheptane
98%
Synonim(y):
Heptyl iodide
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)6I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.10
Beilstein:
1697161
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.490 (lit.)
tw
204 °C (lit.)
mp
−48 °C (lit.)
rozpuszczalność
benzene: miscible(lit.)
chloroform: miscible(lit.)
gęstość
1.379 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
alkyl halide
iodo
ciąg SMILES
CCCCCCCI
InChI
1S/C7H15I/c1-2-3-4-5-6-7-8/h2-7H2,1H3
Klucz InChI
LMHCYRULPLGEEZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1-Iodoheptane was used in the functionalization of symmetrical star-shaped molecules with carborane clusters.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
168.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
76 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Barada Prasanna Dash et al.
Organic letters, 10(11), 2247-2250 (2008-05-10)
Symmetrical star-shaped molecules with carborane clusters on the periphery have been synthesized in good yields via silicon tetrachloride mediated cyclotrimerization reactions of 9-benzyl derivatives of carboranes with acetyl group substitution on the benzene ring. Facile functionalization of these symmetrical core