Kluczowe dokumenty
698717
Polyoxyethanyl-α-tocopheryl sebacate
15 wt. % in H2O
Synonim(y):
PTS
About This Item
Polecane produkty
Formularz
liquid
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
~1,200
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
15 wt. % in H2O
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Zastosowanie
Uses:
- Provides an aqueous micellar environment for transition metal-catalyzed Heck coupling, cross metathesis and ring closing metathesis reactions
- Surfactant for catalytic asymmetric Baeyer-Villiger oxidation in water using PtII catalysts and hydrogen peroxide
- Orally active CoQ10 carrier for neuroprotection after stroke or cardiac arrest
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Micellular catalysis has provided the ability to carry out several commonly used transformations used in the synthetic community to be carried out in water.
The Baeyer-Villiger oxidation is the oxidative cleavage of a carbon-carbon bond adjacent to a carbonyl, which converts the ketones to esters and the cyclic ketones to lactones.
Utlenianie Baeyera-Villigera polega na oksydacyjnym rozszczepieniu wiązania węgiel-węgiel sąsiadującego z karbonylem, co przekształca ketony w estry, a cykliczne ketony w laktony.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
698717-10ML | 4061832794464 |
698717-100ML | 4061838018083 |