Kluczowe dokumenty
T3251
(±)-α-Tocopherol
synthetic, ≥96% (HPLC)
Synonim(y):
DL-all-rac-α-Tocopherol, Vitamin E
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
Próba
≥96% (HPLC)
Formularz
liquid
metody
HPLC: suitable
kolor
faint brown to brown
yellow to very dark yellow
rozpuszczalność
H2O: insoluble
acetone: miscible
chloroform: miscible
ethanol: miscible
vegetable oils: miscible
gęstość
0.950 g/mL at 20 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3
Klucz InChI
GVJHHUAWPYXKBD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Uwaga dotycząca przygotowania
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.