Merck
776033
Sigma-Aldrich
SPGS-550-M
greener alternative
2% w/w in H2O
Synonim(y):
Nok
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C58H104O16
Masa cząsteczkowa:
1057.44
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
Poziom jakości
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
2% w/w in H2O
współczynnik refrakcji
n20/D 1.336
gęstość
1.005 g/mL at 25 °C
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)C(CC)CCC(C)C1CCC2C3CC=C4CC(OC(CCC(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O)CCC4(C)C3CCC21C
InChI
1S/C58H104O16/c1-8-48(46(2)3)10-9-47(4)52-13-14-53-51-12-11-49-45-50(17-19-57(49,5)54(51)18-20-58(52,53)6)74-56(60)16-15-55(59)73-44-43-72-42-41-71-40-39-70-38-37-69-36-35-68-34-33-67-32-31-66-30-29-65-28-27-64-26-25-63-24-23-62-22-21-61-7/h11,46-48,50-54H,8-10,12-45H2,1-7H3
Klucz InChI
YTKPTELRRARCNX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Szczegółowe informacje tutaj.
Zastosowanie
Designer Surfactant trzeciej generacji, opracowany we współpracy z Lipshutz Group, jest jak dotąd najbardziej opłacalnym środkiem powierzchniowo czynnym. "Nok" zapewnia porównywalne wydajności w kilku reakcjach sprzęgania krzyżowego do PTS pierwszej generacji (698717) i TPGS drugiej generacji (733857) w temperaturze pokojowej.
"Nok": Amfifil na bazie fitosterolu umożliwiający sprzęganie katalizowane metalami przejściowymi w wodzie w temperaturze pokojowej.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nihar R Desai et al.
PloS one, 15(1), e0226844-e0226844 (2020-01-08)
Renin-angiotensin-aldosterone system inhibitor (RAASi) therapy has been shown to improve outcomes among patients with congestive heart failure, diabetes, or renal dysfunction. These patients are also at risk for the development of hyperkalemia (HK), often leading to down-titration and/or discontinuation of
Carmel Martin et al.
Journal of evaluation in clinical practice, 27(2), 228-235 (2020-08-29)
HealthLinks: Chronic Care is a state-wide public hospital initiative designed to improve care for cohorts at-risk of potentially preventable hospitalizations at no extra cost. MonashWatch (MW) is an hospital outreach service designed to optimize admissions in an at-risk cohort. Telehealth
Produkty
Micellular catalysis has provided the ability to carry out several commonly used transformations used in the synthetic community to be carried out in water.