Merck
H11602
Sigma-Aldrich
Hexamethylphosphoramide
99%
Synonim(y):
HMPA, Hexamethylphosphoric acid triamide, Tris(dimethylamino)phosphine oxide
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)2N]3PO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.20
Beilstein:
1099903
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
6.18 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.07 mmHg ( 25 °C)
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.459 (lit.)
tw
230-232 °C/740 mmHg (lit.)
mp
7 °C (lit.)
gęstość
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN(C)P(=O)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C6H18N3OP/c1-7(2)11(10,8(3)4)9(5)6/h1-6H3
Klucz InChI
GNOIPBMMFNIUFM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Hexamethylphosphoramide is a polar aprotic solvent.
Zastosowanie
Hexamethylphosphoramide can be used as a solvent:
  • For the conversion of carboxylate salt into esters by reacting with alkyl halides.
  • To synthesize aryl thioethers via nucleophilic displacement of unactivated aryl halides by thiolate ions.
  • To synthesize polyazomethines (PAZs) from dialdehyde and diamine via high-temperature solution polycondensation.
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Skin Corr. 1C
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
291.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
144 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nucleophilic aromatic substitution reactions of unactivated aryl halides with thiolate ions in hexamethylphosphoramide.
Cogolli P, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 44(15), 2642-2646 (1979)
Optical and structural study of thin film of polyazomethine with triphenylamine unit prepared via spin-coating method.
Palewicz M, et al.
Polymer Bull., 66(1), 65-76 (2011)
Controlled/?Living? Reverse Atom Transfer Radical Polymerization of a Monocyclic Olefin, Methyl 1-Cyclobutenecarboxylate.
Chen X P, et al.
Macromolecules, 35(11), 4277-4281 (2002)
Hexamethylphosphoramide
Normant H.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 6(12), 1046-1067 (1967)
Drug-HPMA-HuIg conjugates effective against human solid cancer.
Blanka Ríhová et al.
Advances in experimental medicine and biology, 519, 125-143 (2003-04-05)