Key Documents
238295
1-Iodooctane
98%
Synonim(y):
Octyl iodide
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Postać
liquid
zawiera
copper as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4878 (lit.)
tw
225-226 °C (lit.)
mp
−46-−45 °C (lit.)
gęstość
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
alkyl halide
ciąg SMILES
CCCCCCCCI
InChI
1S/C8H17I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-8H2,1H3
Klucz InChI
UWLHSHAHTBJTBA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?