Key Documents
167304
1-Iodobutane
99%, contains copper as stabilizer
Synonim(y):
Butyl iodide
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
~5 (vs air)
Próba
99%
Postać
liquid
zawiera
copper as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.498 (lit.)
tw
130-131 °C (lit.)
mp
−103 °C (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: soluble
diethyl ether: soluble
water: insoluble
gęstość
1.617 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
alkyl halide
ciąg SMILES
CCCCI
InChI
1S/C4H9I/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
Klucz InChI
KMGBZBJJOKUPIA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-Iodobutane is an alkyl halide and is used as an electrophile during SN2 nucleophilic reaction.
Zastosowanie
- S-alkylated 5-(2-,3- and 4-methoxyphenyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
- 5-(2-,3- and 4-methoxyphenyl)-4-phenyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
- N-butyl-N-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide by reaction with 1-methylpyrrolidine in ethyl acetate
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
91.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
33 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?