Merck
244732
Sigma-Aldrich
1-Iodo-2-methylpropane
contains copper as stabilizer, 97%
Synonim(y):
Isobutyl iodide
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.02
Beilstein:
1730927
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
6 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
20 mmHg ( 20 °C)
Próba
97%
Postać
liquid
zawiera
copper as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.496 (lit.)
tw
120-121 °C (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible
water: insoluble(lit.)
gęstość
1.599 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
alkyl halide
iodo
ciąg SMILES
CC(C)CI
InChI
1S/C4H9I/c1-4(2)3-5/h4H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
BTUGGGLMQBJCBN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
The liquid and solid-state infrared spectra of 1-iodo-2-methylpropane were studied.
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Vibrational analysis of alkyl iodides: 1-iodo-2-methylpropane and 1-iodo-3-methylbutane.
Journal of Molecular Structure, 49(2), 287-292 (1978)
Xiao-Yu Yuan et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 27(6), 1034-1042 (2019-02-19)
Selective proteinase inhibitors have demonstrated utility in the investigation of cartilage degeneration mechanisms and may have clinical use in the management of osteoarthritis. The cysteine protease cathepsin K (CatK) is an attractive target for arthritis therapy. Here we report the