Merck
184667
Sigma-Aldrich
(Chloromethyl)cyclopropane
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C3H5CH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.55
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.435 (lit.)
bp
87-89 °C (lit.)
gęstość
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
ClCC1CC1
InChI
1S/C4H7Cl/c5-3-4-1-2-4/h4H,1-3H2
Klucz InChI
ZVTQWXCKQTUVPY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
(Chloromethyl)cyclopropane on reaction with isolable dialkylsilylene affords 5-silaspiro[4.4]nonane derivative.
Zastosowanie
(Chloromethyl)cyclopropane was used in the synthesis of (lithiomethyl)cyclopropane and homoallyllithium via 4,4′-di-tert-butylbiphenyl or naphthalene-catalysed lithiation reaction.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
28.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-2 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Easy selective generation of (lithiomethyl) cyclopropane or homoallyllithium by a chlorine-lithium exchange.
Pastor IM, et al.
Tetrahedron Letters, 49(48), 6870-6872 (2008)
Unexpected reactions of an isolable dialkylsilylene with Haloalkanes.
Ishida S, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 11, 1102-1103 (2001)