Kluczowe dokumenty
C115207
Bromocyclopentane
≥98%
Synonim(y):
Cyclopentyl bromide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.03
Beilstein:
1209256
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
≥98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.488 (lit.)
bp
137-139 °C (lit.)
gęstość
1.39 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
BrC1CCCC1
InChI
1S/C5H9Br/c6-5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2
Klucz InChI
BRTFVKHPEHKBQF-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
107.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
42 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?