Merck
428337
Sigma-Aldrich
Cyclopentylmagnesium bromide solution
2.0 M in diethyl ether
Synonim(y):
Bromo(cyclopentyl)magnesium, Bromocyclopentylmagnesium
About This Item
Wzór liniowy:
C5H9MgBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
stężenie
2.0 M in diethyl ether
tw
35 °C
gęstość
0.996 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
Br[Mg]C1CCCC1
InChI
1S/C5H9.BrH.Mg/c1-2-4-5-3-1;;/h1H,2-5H2;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
PZOJUJCALDFFHC-UHFFFAOYSA-M
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-36.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-38 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Leandro Val Sayson et al.
Psychopharmacology, 236(7), 2201-2210 (2019-03-21)
Depressive syndrome or depression is a debilitating brain disorder affecting numerous people worldwide. Although readily available, current antidepressants have low remission rates and late onset times. Recently, N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor antagonists, like ketamine and methoxetamine (MXE), were found to elicit