Merck
774677
Sigma-Aldrich
Cyclohexylmagnesium chloride solution
greener alternative
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
Synonim(y):
Chlorocyclohexylmagnesium
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11ClMg
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.91
Beilstein:
3535440
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
solution
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
gęstość
0.915 g/mL at 25 °C
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl[Mg]C1CCCCC1
InChI
1S/C6H11.ClH.Mg/c1-2-4-6-5-3-1;;/h1H,2-6H2;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
WMJMABVHDMRMJA-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product, 1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran aligns with Safer Solvents and Auxiliaries, Use of Renewable Feedstocks and Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention. Click here for more information.
Zastosowanie
Grignard reagent in greener solvent, 2-methyltetrahydrofuran (2-MeTHF)
2-Methyltetrahydrofuran (2-MeTHF): A Biomass-Derived Solvent with Broad Application in Organic Chemistry
Nucleophilic reagent is commonly used in substitution and addition reactions.
Opakowanie
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Informacje prawne
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
14.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-10 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)