Merck
687952
Sigma-Aldrich
(Cyclohexylmethyl)magnesium bromide solution
Synonim(y):
Cyclohexylmethylmagnesium bromide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H13BrMg
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
gęstość
0.966 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
Br[Mg]CC1CCCCC1
InChI
1S/C7H13.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h7H,1-6H2;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
ZBCIOGFGZRNNEC-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Reactant involved in:
  • Isomerization polymerization of alkenylcyclohexanes
  • Intramolecular rearrangements of vinylidenecyclopropanes
  • Cycloisomerization of cyclic and acyclic enynes
Additionally reactant involved in synthesis of biologically active molecules including:
  • Dipeptidyl boronic acid proteasome inhibitors
  • Substituted 1,3-dihydroindole-2-ones with antitumor effects
  • Sulfur-free transition state nucleoside analog inhibitors of methylthioadenosine nucleosidase and phosphorylase
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-4.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-20 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)