Kluczowe dokumenty
225916
Benzylmagnesium chloride solution
2.0 M in THF
Synonim(y):
Benzylochloromagnez, Chlorek (fenylometylo)magnezu, Chloro(fenylometylo)magnez
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
stężenie
2.0 M in THF
gęstość
1.031 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
phenyl
ciąg SMILES
Cl[Mg]Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H7.ClH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h2-6H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
NRAFPLGJPPJUNB-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- For alkylating quinolyl-functionalized Cp−chromium(III) complexes which are used as precursors for the preparation of active olefin polymerization catalysts.
- In the synthesis of 2,3-disubstituted benzopyran-4-ones, 6-chloro-8-methylpurine derivative, and phenylalanine derivatives.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?