Key Documents
171565
Phenylmagnesium bromide solution
3.0 M in diethyl ether
Synonim(y):
Bromomagnesiobenzene, Bromophenylmagnesium
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
stężenie
3.0 M in diethyl ether
gęstość
1.134 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
Br[Mg]c1ccccc1
InChI
1S/C6H5.BrH.Mg/c1-2-4-6-5-3-1;;/h1-5H;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
ANRQGKOBLBYXFM-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
It may be used for synthesis of the following:
- 1,3,3-trimethyl-6-phenyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octan-6-ol
- 6-benzyl-1,3,3-trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octan-6-ol
- (3-(2-Dithiobenzoatepropionyl)propyl)dimethylmethoxysilane, reversible addition-fragmentation chain transfer polymerization (RAFT)-silane agent
- series of o-substituted benzophenones
Opakowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-40.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-40 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
We carry a large variety of electrophiles and nucleophiles that are widely used in C–C bond-forming reactions. This group of products contains many organometallic reagents as well as commonly-used alkylating and acylating reagents.