Kluczowe dokumenty
8.08504
Sigma-Aldrich
Pentanal
for synthesis
Synonim(y):
Pentanal, Valeraldehyde, Amylaldehyde
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352114
Numer indeksu EC:
203-784-4
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
36 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
205 °C
siła działania
3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
4850 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
1.7-6.8 % (v/v)
mp
-91 °C
temp. przejścia
flash point 7 °C
rozpuszczalność
11.7 g/L
gęstość
0.81 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=CCCCC
InChI
1S/C5H10O/c1-2-3-4-5-6/h5H,2-4H2,1H3
Klucz InChI
HGBOYTHUEUWSSQ-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.808 - 0.815
Identity (IR): passes test
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
44.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
7 °C