8.20931
1-Octanol
for synthesis
Synonim(y):
1-Octanol, n-Octyl alcohol
About This Item
klasa czystości
for synthesis
synthesis grade
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.031 hPa ( 20 °C)
Próba
≥99% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
270 °C
siła działania
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
0.8 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
Lepkość kinematyczna
5.6 cSt(40 °C)
bp
195 °C/1013 hPa
temp. przejścia
flash point 86 °C
rozpuszczalność
0.43 g/L (External MSDS)
gęstość
0.83 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
OCCCCCCCC
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
Klucz InChI
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Octenes via dehydration.
- Esters via esterification with carboxylic acids.
Komentarz do analizy
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.824 - 0.826
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
187.7 °F
Temperatura zapłonu (°C)
86.5 °C