Merck
W284203
Sigma-Aldrich
2-Pentanone
≥98%, FCC, FG
Synonim(y):
Methyl propyl ketone
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COCH2CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.13
Numer FEMA:
2842
Beilstein:
506058
Numer WE:
Nr Rady Europy:
754
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
7.054
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.515
ciśnienie pary
27 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥98%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
941 °F
granice wybuchowości
8.2 %
zanieczyszczenia
<2.0% 4-methyl-2-pentanone
współczynnik refrakcji
n20/D 1.39 (lit.)
bp
101-105 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: soluble 72.6 g/L at 20 °C
gęstość
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
banana; fruity; woody; ethereal; sweet; wine-like
ciąg SMILES
CCCC(C)=O
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Pentanone is a flavor volatile compound reported in cheddar cheese, ripe bananas and defatted soybean flour.
Zastosowanie
  • Increasing the Dissolution Rate of Polystyrene Waste in Solvent-Based Recycling.: Explores innovative methods for recycling polystyrene using solvents like 2-pentanone to enhance dissolution rates, contributing to sustainable waste management practices (Kol et al., 2024).
Działania biochem./fizjol.
Taste at 20 ppm
Inne uwagi
Natural occurrence: Apple, banana, blue cheese, butter, cheddar cheese, cocoa, cofee, fish, rum, strawberry, Virginia tobacco, whiskey.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
46.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
8 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Cheddar cheese flavour studies: II. Relative flavour contributions of individual volatile component.
Manning DJ
The Journal of Dairy Research, 46(3), 523-529 (1979)
Studies on flavor components in soybean
Arai S, et al.
Agricultural and Biological Chemistry, 30(9), 863-868 (1966)
Production of volatiles by ripening bananas.
Macku C & Jennings WG
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 35(5), 845-848 (1987)
Jenny Pettersson et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 31(3), 534-537 (2008-03-04)
Many phytochemicals found in the diet may prevent colon carcinogenesis by affecting biochemical processes in the colonic mucosa. Inflammation and subsequent elevation of the enzyme cyclooxygenase-2 (COX-2) are two such factors involved in the development of colon cancer, and inhibition
J M Mathews et al.
Toxicology and applied pharmacology, 146(2), 255-260 (1997-11-05)
The effect of trans-1,2-dichloroethylene (DCE), an inhibitor of cytochrome P450 (P450) 2E1 (CYP2E1), on the composition and quantity of volatile organic chemicals (VOCs) expired in the breath of male F-344 rats was determined in parallel with hepatic P450 activity and
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W284203-1KG4061837905773
W284203-20KG4061837905780
W284203-SAMPLE4061837517198
W284203-100G4061837517174
W284203-2.5KG
W284203-4KG4061837905797
W284203-8KG