Merck
W271918
Sigma-Aldrich
Methyl 2-methylbutyrate
≥98%, FCC, FG
Synonim(y):
Methyl 2-methylbutanoate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH(CH3)COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.16
Numer FEMA:
2719
Beilstein:
1720409
Numer WE:
Nr Rady Europy:
2085
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.483
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
fruity; ethereal
klasa czystości:
FG
Kosher
pochodzenie biologiczne:
synthetic
agency:
meets purity specifications of JECFA
alergen pokarmowy:
no known allergens
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.393 (lit.)
bp
115 °C (lit.)
gęstość
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
fruity; ethereal
ciąg SMILES
CCC(C)C(=O)OC
InChI
1S/C6H12O2/c1-4-5(2)6(7)8-3/h5H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
OCWLYWIFNDCWRZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Methyl 2-methylbutyrate is an important odor-active constituent of pineapple, apple, cantaloupe, cucumber and strawberries.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
89.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
32 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Evaluation of potent odorants in cucumbers (Cucumis sativus) and muskmelons (Cucumis melo) by aroma extract dilution analysis
Schieberle P, et al.
Journal of Food Science, 55(1), 193-195 (1990)
Within-season volatile and quality differences in stored fresh-cut cantaloupe cultivars.
Beaulieu JC.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 53(22), 8679-8687 (2005)
Determination of potent odorants in apple by headspace gas dilution analysis.
Komthong P, et al.
LWT--Food Science and Technology, 39(5), 472-478 (2006)
Stir bar sorptive extraction (SBSE)-enantio-MDGC-MS-a rapid method for the enantioselective analysis of chiral flavour compounds in strawberries.
Kreck M, et al.
European Food Research and Technology, 213(4), 389-394 (2001)
Yukiko Tokitomo et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 69(7), 1323-1330 (2005-07-26)
By application of aroma extract dilution analysis (AEDA) to an aroma distillate prepared from fresh pineapple using solvent-assisted flavor evaporation (SAFE), 29 odor-active compounds were detected in the flavor dilution (FD) factor range of 2 to 4,096. Quantitative measurements performed